ContactUsLinkComponent
Ammoniumdivätefosfat, Supelco®
Ammoniumdivätefosfat, Supelco®
Catalog # 88431-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Ammoniumdivätefosfat, Supelco®
Catalog # 88431-25G
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,00547
Melting Pt:190 °C
Density:1,8 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
 :115.03 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-764-5
CAS Number:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
MDL Number:MFCD00003396