Ammoniumdivätefosfat ≥99.0% för HPLC, Fluka™
17842-250G
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
- Appearance of the solution (c=10%):complying
- Assay:99.0 - 101.0 %
- pH (10 %, 20°C):4.0 - 5.0
- Absorbance at 210 nm:Max. 0.05
- Absorbance at 220 nm:Max. 0.04
- Absorbance at 230 nm:Max. 0.03
- Absorbance at 240 nm:Max. 0.02
- Absorbance 500 nm:Max. 0.02
:
:13,00547
:197 °C (Decomposition)
:190 °C
:1,803 g/cm³ (20 °C)
:115.03 g/mol
:Omgivande
:231-764-5
:7722-76-1
:NH₄H₂PO₄
:MFCD00003396
:197 °C (dec.)