Ammoniumdivätefosfat ≥97.5%, renad
Katalog # 21303.293
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 97.5 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 20 ppm
- Fe (Iron):Max. 50 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
Merck Index:13,00547
Smält Pt:190 °C
Densitet:1,8 g/cm³ (20 °C)
:115.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-764-5
REACH:01-2119488166-29
CAS-nummer:7722-76-1
Formel:NH₄H₂PO₄
MDL-nummer:MFCD00003396