ContactUsLinkComponent
Ammoniumdivätefosfat ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumdivätefosfat ≥97%, TECHNICAL
Catalog # 21302.368
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Ammoniumdivätefosfat ≥97%, TECHNICAL
Catalog # 21302.368
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bucket
  • Förp.:
    5 kg
  • Seq:
    4114
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 97 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
Merck Index:13,00547
Smält Pt:190 °C
Densitet:1,8 g/cm³ (20 °C)
 :115.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-764-5
REACH:01-2119488166-29
CAS-nummer:7722-76-1
Formel:NH₄H₂PO₄
MDL-nummer:MFCD00003396