Ammoniumdivätefosfat, Suprapur® för spåranalys, Supelco®
Catalog # 1.01440.0050
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:50 g
- Seq:3368
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:368 g/L (20 °C)
- Melting Point:190 °C
- Molar Mass:115.02 g/mol
- Bulk Density:800 - 1100 kg/m³
- Vapor Pressure:0.066 hPa (125 °C)
- Density:1.80 g/cm³ (20 °C)
- pH:3.8 - 4.4 (50 g/L, H₂O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
Merck Index:13,00547
Melting Pt:190 °C
Density:1,8 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:115.03 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-764-5
CAS Number:7722-76-1
Formula:NH₄H₂PO₄
MDL Number:MFCD00003396