Ammoniumdivätefosfat 98+% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7722-76-1
:
Formel:NH₄H₂PO₄
MDL-nummer:MFCD00003396
Merck Index:13,00547
Smält Pt:190 °C
Densitet:1,8 g/cm³ (20 °C)
:115.03 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-764-5
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Crystalline solid
- pH:3.8 to 4.4 (5 % at 25.0°C)
- Titration with NaOH:≥98.0 %
- Chloride (Cl):≤5 ppm
- Nitrate (NO3):≤0.001 %
- Sulfate (SO4):≤0.01 %
- Calcium (Ca):≤0.001 %
- Iron (Fe):≤0.001 %
- Magnesium (Mg):≤0.0005 %
- Potassium (K):≤0.005 %
- Sodium (Na):≤0.005 %
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %