Diammoniumhydrogenortofosfat ≥98% ACS
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7783-28-0
:
Formel:(NH₄)₂HPO₄
MDL-nummer:MFCD00010891
:132.06 g/mol
Merck Index:13,00546
Smält Pt:185 °C
Densitet:1,619 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-987-8
REACH:01-2119490974-22
Specifikationstestresultat
- Calcium:<0.001%
- Chloride:≤0.001%
- Heavy Metals (as Pb):≤0.001%
- Insolubles:≤0.005%
- Iron:≤0.001%
- Magnesium:≤0.0005%
- Nitrate:≤0.003%
- pH (5%, Water) @25 °C:7.7 – 8.1
- Potassium:≤0.005%
- Purity:≥98%
- Sodium:≤0.005%
- Sulphate:≤0.01%