Diammoniumhydrogenortofosfat ≥98%
Katalog # A17416.36
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:132.06 g/mol
Merck Index:14,542
Smält Pt:155 °C (dec.)
Densitet:1,619
EINECS:231-987-8
REACH:01-2119490974-22
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:7783-28-0
Formel:(NH₄)₂HPO₄
MDL-nummer:MFCD00010891