Orders LinkContactUsLinkComponent
Diammoniumhydrogenortofosfat P₂O₅ ≥ 53%, tech.
Diammoniumhydrogenortofosfat P₂O₅ ≥ 53%, tech.
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Diammoniumhydrogenortofosfat P₂O₅ ≥ 53%, tech.
Certificates
Diammoniumhydrogenortofosfat P₂O₅ ≥ 53%, tech.
Diammoniumhydrogenortofosfat P₂O₅ ≥ 53%, tech.
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
CAS No.: 7783-28-0 Molecular Formula: (NH4)2HPO4 Formula Weight: 132.06 Physical Form: -100 Mesh Powder Density: 1.619 Appearance: White Melting Point: 155° dec. Solubility: Freely soluble in water. Insoluble in alcohol, acetone Merck Reference: 14,542 MDL No.: MFCD00010891
Corrosion inhibitors, in fermentation, as flux for soldering tin, copper, brass, and zinc
Synonymer:  Diammonium hydrogen orthophosphate, Ammonium hydrogen phosphate, di-Ammonium hydrogen phosphate, Ammonium Phosphate, Ammonium biphosphate, Fyrex, Ammonium phosphate dibasic, Ammonium monohydrogen phosphate, Diammonium hydrogen phosphate
  • CAS-nummer:7783-28-0
  • Formel:(NH₄)₂HPO₄
  • MDL-nummer:MFCD00010891
  • Molecular Weight:132.06 g/mol
  • Merck Index:14,542
  • Smält Pt:155 °C (dec.)
  • Densitet:1,619
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:231-987-8
  • REACH:01-2119490974-22
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 200,00 kr
    1 200,00 kr
    1 * 1 kg
       1 200,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 9 950,00 kr
    9 950,00 kr
    1 * 5 kg
       9 950,00 kr