Ammoniumnitrat
Katalog # ROTHX988.3
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:2,5 kg
- Seq:4076
Specifikationer
Om denna produkt
:
:80.04 g/mol
Merck Index:13,00538
Kokande Pt:230 °C (1013 hPa)
Smält Pt:169 °C
Densitet:1,73 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:229-347-8
FN:1942
ADR:5.1,III
:GHS03
CAS-nummer:6484-52-2
Formel:NH₄NO₃
MDL-nummer:MFCD00011425