Ammoniumfluorid ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Leverantör: VWR Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:12125-01-8
:
Formel:NH₄F
MDL-nummer:MFCD00011423
:37.04 g/mol
Merck Index:13,00524
Smält Pt:160 °C
Densitet:1,0088…1.0096 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:235-185-9
FN:2505
ADR:6.1,III
:GHS06
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 98.0 %
- Ammonium hydrogen difluoride:Max. 1 %
- Heavy metals (as Pb):Max. 5 ppm
- Water:Max. 5 %
- Cl (Chloride):Max. 10 ppm
- SiF6 (Hexafluorosilicate):Max. 0.1 %
- SO4 (Sulphate):Max. 50 ppm
- Fe (Iron):Max. 5 ppm
- K (Potassium):Max. 30 ppm
- Na (Sodium):Max. 80 ppm
Specifikationstestresultat
Relaterad information
Certifikat
Sök efter LOT-nummer1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000)
Förpackningsinformation
27410047.pdf spec_VWRC21252.263 spec_VWRC21252.460