ContactUsLinkComponent
Ammoniumvätekarbonat ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  21219.292
 :  
undefined
Ammoniumvätekarbonat ≥97.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  21219.292
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 97.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 50 ppm
  • Insolubility in water:
    Max. 50 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 5 ppm
  • PO4 (Phosphate):
    Max. 10 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 20 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 2 ppm
 :
 :79.06 g/mol
 :13,00497
 :35 °C
 :1.57 g/cm³ (20 °C)
 :213-911-5
 :GHS07
 :1066-33-7
 :NH₄HCO₃
 :MFCD00012138
 :1,57 g/cm³ (20 °C)