0,00 kr
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Sweden
ContactUsLinkComponent
Ammoniumklorid
Ammoniumklorid
Ammoniumklorid
SWEDAM983447-25
:
SWED HANDLING
:
Ammoniumklorid
SWEDAM983447-25
:
SWED HANDLING
:
Förp.:
25 kg
Seq:
4283
:
:
53.49 g/mol
:
13,00510
:
335 °C
:
1.5256 g/cm³ (20 °C)
:
235-186-4
:
GHS07
:
Omgivande
:
12125-02-9
:
NH₄Cl
:
MFCD00011420
:
1,5256 g/cm³ (20 °C)