ContactUsLinkComponent
Ammoniumklorid
  SWEDAM983447-25
 :  
undefined
Ammoniumklorid
  SWEDAM983447-25
 :  
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
 :
 :53.49 g/mol
 :13,00510
 :335 °C
 :1.5256 g/cm³ (20 °C)
 :235-186-4
 :GHS07
 :Omgivande
 :12125-02-9
 :NH₄Cl
 :MFCD00011420
 :1,5256 g/cm³ (20 °C)