Ammoniumklorid
Katalog # HACH2595802
Leverantör: Hach
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:2
- Seq:0002
Specifikationer
Om denna produkt
:
:53.49 g/mol
Merck Index:13,00510
Smält Pt:335 °C
Densitet:1,5256 g/cm³ (20 °C)
EINECS:235-186-4
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:12125-02-9
Formel:NH₄Cl
MDL-nummer:MFCD00011420