Cetrimoniumbromid
Leverantör: Molekula
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:57-09-0
:
Formel:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
MDL-nummer:MFCD00011772
:364.45 g/mol
Merck Index:13,02034
Smält Pt:237…243 °C
Flash Pt:244 °C (closed cup)
EINECS:200-311-3
FN:3077
ADR:9,III
:GHS08
:GHS07
:GHS05
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande