Cetrimoniumbromid
DG095
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
:
:364.45 g/mol
:13,02034
:237…243 °C
:244 °C (closed cup)
:Omgivande
:200-311-3
:3077
:9,III
:GHS08
:GHS07
:GHS05
:GHS09
:57-09-0
:CH₃(CH₂)₁₅N(Br)(CH₃)₃
:MFCD00011772