Fosforpentoxid
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH7609.1
Marketsource
Leverantör: Roth Carl
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
- CAS-nummer:1314-56-3
- Formel:P₂O₅
- MDL-nummer:MFCD00011440
- Molecular Weight:141.94 g/mol
- Merck Index:13,07441
- Smält Pt:562 °C
- Densitet:2,253 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:215-236-1
- FN:1807
- ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg