Orders LinkContactUsLinkComponent
CapLock™ clips
CapLock™ clips
Leverantör:   Simport Scientific
CapLock™ clips
Leverantör:  Simport Scientific
Certificates
CapLock™ clips
5 Alternativ tillgängliga nedan
Produktdetaljer och dokument
These CapLock™ clips are made of PE. They provide extra security against inadvertent cap openings on critical samples or during incubation above 80 °C.
  • Ideal for shipping samples
  • Suitable for 5 ml tubes with snap cap
Product Family Options
Produktinformation
  • Färg
    Tillgänglighet
    Price
  • SIMPT330-75CLB
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    Blå
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 100 Items
       460,00 kr
  • SIMPT330-75CLG
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    Grön
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 100 Items
       460,00 kr
  • SIMPT330-75CLR
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    Röd
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 100 Items
       460,00 kr
  • SIMPT330-75CLW
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    Vit
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 100 Items
       460,00 kr
  • SIMPT330-75CLY
    CapLock™ clip
    CapLock™ clip
    Gul
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 460,00 kr
    460,00 kr
    1 * 100 Items
       460,00 kr