ContactUsLinkComponent
Bromotrimethylsilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Bromotrimethylsilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Bromotrimethylsilane för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    (20 °C) (decomposition)
  • Melting Point:
    -43 °C
  • Molar Mass:
    153.09 g/mol
  • Boiling Point:
    79 °C
  • Flash Point:
    32 °C
  • Refractive Index:
    1.4211 (25 °C, 589 nm)
  • Density:
    1.17 g/cm3 (20 °C)
Specifikationstestresultat
Relaterad information