Methyltrimethoxysilane för syntes, Sigma-Aldrich®
8.14178.0250
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:250 mL
- Seq:2590
- Solubility:(20 °C) (decomposition)
- Molar Mass:136.22 g/mol
- Boiling Point:102 - 103 °C (1013 hPa)
- Flash Point:9 °C
- Refractive Index:1.3646 (20 °C, 589 nm)
- Density:0.96 g/cm3 (20 °C)
:
:136.22 g/mol
:102 °C (1013 hPa)
:11 °C
:0,955 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:214-685-0
:1993
:3,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:1185-55-3
:C₄H₁₂O₃Si
:MFCD00008342