Butyltin trichloride
Katalog # EHERCA10931700
Leverantör: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,1 g
- Seq:3020
Specifikationer
Om denna produkt
:
Kokande Pt:227 °C (1013 hPa)
Densitet:1,71 g/cm³ (25 °C)
FN:3265
ADR:8,II
:282.18 g/mol
EINECS:214-263-6
CAS-nummer:1118-46-3
Formel:C₄H₉Cl₃Sn
MDL-nummer:MFCD00000515