ContactUsLinkComponent
Carborundum, TECHNICAL 0,500 mm
  22495.292
 :  
undefined
Carborundum, TECHNICAL 0,500 mm
  22495.292
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Identification:
    Passes test
 :
 :40.1 g/mol
 :12,08636
 :< 2700 °C (1013 hPa)
 :2700 °C
 :3,23 g/cm³ (20 °C)
 :206-991-8
 :409-21-2
 :SiC