Aluminiumammoniumsulfat dodekahydratet ≥99%, Reagent Grade
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7784-26-1
:MFCD00149958
Formel:AlNH₄(SO₄)₂·12H₂O
:453.33 g/mol
Merck Index:13,00325
Kokande Pt:200 °C (1013 hPa)
Densitet:1,640 g/cm³ (20 °C)
EINECS:232-055-3
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Assay:Min. 99 %
- Solution:complying