ContactUsLinkComponent
Magnesiumsulfat, vattenfri ≥97%, Reagent Grade
  208094-2.5KG
 :  
undefined
Magnesiumsulfat, vattenfri ≥97%, Reagent Grade
  208094-2.5KG
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    2,5 kg
  • Seq:
    4076
  • Assay of Mg:
    19.6 - 20.8 %
  • Vapor Pressure:
    <0.1 mmHg ( 20 °C)
  • Vapor Density:
    <0.01 (vs air)
 :
 :120.37 g/mol
 :12,05731
 :2,7 g/cm³
 :Omgivande
 :231-298-2
 :7487-88-9
 :MgSO₄
 :MFCD00011110