Kalciumhydroxid
Glass bottle for solids, 1 g
1086855.
: USP
: Slaked lime, Calcium dihydroxide
- :1305-62-0
- :Ca(OH)₂
- :MFCD00010901
- :74.09 g/mol
- :13,01675
- :550 °C
- :2,24 g/cm³ (20 °C)
- :Omgivande
- :215-137-3
- :3262
- :8,III
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g