Orders LinkContactUsLinkComponent
Kalciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Kalciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
Katalog # 22641.460
Frätande
Leverantör:   VWR Chemicals
Kalciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Katalog # 22641.460
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  1305-62-0
Kalciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Kalciumhydroxid ≥95%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
CAS-nummer:  1305-62-0
Price
Fråga efter pris
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  • CAS-nummer:1305-62-0
  • Formel:Ca(OH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00010901
  • Molecular Weight:74.09 g/mol
  • Merck Index:13,01675
  • Smält Pt:550 °C
  • Densitet:2,24 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-137-3
  • FN:3262
  • ADR:8,III
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay (at filling):
    Min. 95 %
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bucket
  • Förp.:
    25 kg