Kalciumhydroxid, EMPROVE® ESSENTIAL USP, FCC, E526 (Högst 0,0005% Al), utfälld, SAFC®
Katalog # 1.02119.9025
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Cardboard carton
- Förp.:25 kg
- Seq:4283
Specifikationer
Om denna produkt
:
:74.09 g/mol
Merck Index:13,01675
Smält Pt:550 °C
Densitet:2,24 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-137-3
FN:3262
ADR:8,III
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:1305-62-0
Formel:Ca(OH)₂
MDL-nummer:MFCD00010901