Orders LinkContactUsLinkComponent
Kalciumhydroxid 95+% ACS
Frätande
Irriterande
Leverantör:   Thermo Fisher Scientific
Kalciumhydroxid 95+% ACS
Certificates
Kalciumhydroxid 95+% ACS
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Synonymer:  Slaked lime, Calcium dihydroxide
  • CAS-nummer:1305-62-0
  • Formel:Ca(OH)₂
  • MDL-nummer:MFCD00010901
  • Molecular Weight:74.09 g/mol
  • Merck Index:13,01675
  • Kokande Pt:2850 °C
  • Smält Pt:580 °C (dec.)
  • Densitet:2,24 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:215-137-3
  • ADR:8,III
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultat
  • Appearance:
    White Powder
  • Titration with HCl:
    ≥95.0 % (Ca(OH)2)
  • Chloride (Cl):
    ≤300 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤500 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤5000 ppm
  • Potassium (K):
    ≤500 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤500 ppm
  • Strontium (Sr):
    ≤500 ppm
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤30 ppm
  • Sulfur compounds (as SO4):
    ≤0.1 %
  • Insoluble matter:
    ≤0.03 % (in HCl)
Product Family Options
Produktinformation
  • Förpackningstyp
    Förp.
    Tillgänglighet
    Price
  • Plastic bottle
    1 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 350,00 kr
    1 350,00 kr
    1 * 1 kg
       1 350,00 kr
  • Plastic bottle
    2,5 kg
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 2 125,00 kr
    2 125,00 kr
    1 * 2,5 kg
       2 125,00 kr