Magnesiumoxid ≥96%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1309-48-4
:
Formel:MgO
MDL-nummer:MFCD00011109
:40.3 g/mol
Merck Index:14,5677
Kokande Pt:3600 °C
Smält Pt:2852 °C
Densitet:3,58
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-171-9