Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Magnesium oxide
Magnesiumoxid ≥95.0% ACS
Magnesiumoxid ≥95.0% ACS
:
Thermo Fisher Scientific
Magnesiumoxid ≥95.0% ACS
:
Thermo Fisher Scientific
:
1309-48-4
:
:
MgO
:
MFCD00011109
:
40.3 g/mol
:
14,5677
:
3600 °C
:
2852 °C
:
3,58
:
Omgivande
:
215-171-9
externalurl.pdf
msds_ALFA035442
Thermo Scientific Acroseal 25 Years