Magnesiumoxid 99.99%, extra pure
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:1309-48-4
:
Formel:MgO
MDL-nummer:MFCD00011109
:40.3 g/mol
Merck Index:13,05700
Kokande Pt:3600 °C (760 mmHg)
Smält Pt:2800 °C
Densitet:3,58 g/cm³
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:215-171-9
Specifikationstestresultat
- Appearance:White Powder
- Total trace metal impurities:≤0.01 %