Kalciumfluorid
MOLE19013605-500G
: Molekula
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
:
:78.07 g/mol
:13,01669
:2500 °C (1013 hPa)
:1418 °C
:3,18 g/cm³ (20 °C)
:232-188-7
:GHS07
:7789-75-5
:CaF₂
:MFCD00010907