ContactUsLinkComponent
Kalciumkarbonat ≥95%, pulver, TECHNICAL
  22290.363
 :  
undefined
Kalciumkarbonat ≥95%, pulver, TECHNICAL
  22290.363
 :  
  • Förpackningstyp:
    Hink (plast)
  • Förp.:
    5 kg
  • Seq:
    4114
  • Assay:
    Min. 95 %
 :
 :100.09 g/mol
 :13,01658
 :825 °C
 :2,71 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :207-439-9
 :01-2119486795-18
 :471-34-1
 :CaCO₃
 :MFCD00010906