Kalciumkarbonat, Certipur®, Supelco®
Katalog # 1.02410.0050
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:50 g
- Seq:3368
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:0.014 g/l (20 °C)
- Melting Point:825 °C (decomposition)
- Molar Mass:100.09 g/mol
- Bulk Density:400 - 1400 kg/m3
- pH:9.5 - 10.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:100.09 g/mol
Merck Index:13,01658
Smält Pt:825 °C
Densitet:2,71 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:207-439-9
CAS-nummer:471-34-1
Formel:CaCO₃
MDL-nummer:MFCD00010906