ContactUsLinkComponent
Magnesiumperklorat ≥85% ACS, Fluka™
Magnesiumperklorat ≥85% ACS, Fluka™
Catalog # 222283-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Magnesiumperklorat ≥85% ACS, Fluka™
Catalog # 222283-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Identity (IR):
    complying
  • Assay of Mg:
    Min. 10.0 %
  • Loss on drying (190°C):
    Max. 8 %
  • Titrable Acid:
    Max. 0.005 meq/g
  • Titrable Base:
    Max. 0.025 meq/g
  • Water absorbing capacity:
    Min. 25 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :223.21 g/mol
Merck Index:13,05702
Smält Pt:251 °C (dec.)
Densitet:2,21 g/cm³ (18 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:233-108-3
FN:1475
ADR:5.1,II
 :GHS03
 :GHS07
CAS-nummer:10034-81-8
Formel:Cl₂MgO₈
MDL-nummer:MFCD00011102