Magnesiumperklorat
Katalog # GFSC55
Leverantör: GFS CHEMICALS
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:223.21 g/mol
Merck Index:13,05702
Smält Pt:251 °C
Densitet:2,21 g/cm³ (20 °C)
EINECS:233-108-3
FN:1475
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07
CAS-nummer:10034-81-8
Formel:Cl₂MgO₈
MDL-nummer:MFCD00011102