Orders LinkContactUsLinkComponent
Kalciumklorid
Kalciumklorid
25 kg
Katalog # SWEDKA971515
Irriterande
Leverantör:   SWED HANDLING
Kalciumklorid
Katalog # SWEDKA971515
Leverantör:  SWED HANDLING
CAS-nummer:  10043-52-4
Kalciumklorid
25 kg
CAS-nummer:  10043-52-4
Price
1 050,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
  • CAS-nummer:10043-52-4
  • Formel:CaCl₂
  • MDL-nummer:MFCD00010903
  • Molecular Weight:110.98 g/mol
  • Merck Index:14,01659
  • Kokande Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smält Pt:772 °C
  • Densitet:2,174 g/cm³ (20 °C)
  • Förvaringstemperatur:Omgivande
  • EINECS:233-140-8
  • REACH:01-2119494219-28
Specifikationer
Specifikationer
  • Förp.:
    25 kg