ContactUsLinkComponent
Ammoniumvätedifluorid ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  81000.260
 :  
undefined
Ammoniumvätedifluorid ≥98.5%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
  81000.260
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
  • Assay:
    Min. 98.5 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 0.03 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.02 %
  • Insolubility in water:
    Max. 50 ppm
  • Cl (Chloride):
    Max. 5 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 50 ppm
  • Ca (Calcium):
    Max. 10 ppm
  • Fe (Iron):
    Max. 80 ppm
 :
 :57.04 g/mol
 :13,00498
 :127 °C
 :0,8 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :215-676-4
 :1727
 :8,II
 :GHS06
 :GHS05
 :1341-49-7
 :NH₄HF₂
 :MFCD00012018