ContactUsLinkComponent
Ammoniumvätedifluorid ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumvätedifluorid ≥97%, TECHNICAL
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
undefined
Ammoniumvätedifluorid ≥97%, TECHNICAL
Leverantör:  VWR Chemicals
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 97 %
Specifikationstestresultat