Ammoniumvätedifluorid
1.01160.5000
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:5 kg
- Seq:4114
:
:57.04 g/mol
:13,00498
:127 °C
:0,8 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:215-676-4
:1727
:8,II
:GHS06
:GHS05
:1341-49-7
:NH₄HF₂
:MFCD00012018