Kaliumvätesulfat
Katalog # MOLE19700986-1KG
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 kg
- Seq:4024
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:13,07695
Smält Pt:214 °C
Densitet:2,32 g/cm³ (20 °C)
ADR:8,II
:136.17 g/mol
EINECS:231-594-1
FN:2509
:GHS05
:GHS07
CAS-nummer:7646-93-7
Formel:KHSO₄
MDL-nummer:MFCD00011404