ContactUsLinkComponent
Dikaliumhydrogenfosfat ≥96%, TECHNICAL
Dikaliumhydrogenfosfat ≥96%, TECHNICAL
Katalog # 26927.460
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Dikaliumhydrogenfosfat ≥96%, TECHNICAL
Katalog # 26927.460
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bucket
  • Förp.:
    25 kg
  • Seq:
    4283
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 96 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
CAS-nummer:7758-11-4
 :
Formel:K₂HPO₄
MDL-nummer:MFCD00011383
 :174.18 g/mol
Merck Index:13,07743
Smält Pt:340 °C
Densitet:2,3 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-834-5