ContactUsLinkComponent
Dikaliumhydrogenfosfat
Dikaliumhydrogenfosfat
Catalog # A1042.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
undefined
Dikaliumhydrogenfosfat
Catalog # A1042.1000
Supplier:  PanReac AppliChem
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifications
About this item
 :
 :174.18 g/mol
Merck Index:13,07743
Melting Pt:340 °C
Density:2,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-834-5
CAS Number:7758-11-4
Formula:K₂HPO₄
MDL Number:MFCD00011383