Dikaliumhydrogenfosfat ≥98.0% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7758-11-4
:
Formel:K₂HPO₄
MDL-nummer:MFCD00011383
:174.18 g/mol
Merck Index:14,7658
Smält Pt:340 °C
Densitet:2,3 g/cm³ (20 °C)
EINECS:231-834-5
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande