Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid
CAYM460105-1
:
Cayman Chemical
:
Kaliumhydroxid
CAYM460105-1
:
Cayman Chemical
:
Förp.:
1
Seq:
0001
:
:
56.11 g/mol
:
12,07806
:
1320 °C (1013 hPa)
:
360 °C
:
2,04 g/cm³ (20 °C)
:
Omgivande
:
215-181-3
:
1813
:
8,II
:
01-2119487136-33
:
GHS05
:
GHS07
:
1310-58-3
:
KOH
:
MFCD00003553