Kaliumnitrat
Glass bottle for solids, 90 g
Katalog # PROONIST-193
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: Nitrate of Potash
- CAS-nummer:7757-79-1
- Formel:KNO₃
- MDL-nummer:MFCD00011409
- Molecular Weight:101.1 g/mol
- Merck Index:13,07733
- Smält Pt:334 °C
- Densitet:2,109 g/cm³ (20 °C)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:231-818-8
- FN:1486
- ADR:5.1,III
- REACH:01-2119488224-35
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:90 g