Kaliumperjodat 99.8-100.3% ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:7790-21-8
:
Formel:KlO₄
MDL-nummer:MFCD00011407
:230 g/mol
Merck Index:14,7654
Smält Pt:582 °C
Densitet:3,618
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:232-196-0
FN:1479
ADR:5.1,II
:GHS03
:GHS07