Kaliumkarbonat ≥98%, pulver -325 mesh, Reagent Grade
Leverantör: Honeywell Chemicals
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:584-08-7
:
Formel:K₂CO₃
MDL-nummer:MFCD00011382
:138.21 g/mol
Merck Index:13,07702
Kokande Pt: Dec.
Smält Pt:891 °C
Densitet:2,430 g/cm³ (19 °C)
EINECS:209-529-3
:GHS07
Förvaringstemperatur:Room Temperature
Specifikationstestresultat
- Form:powder
- Assay:98.0 - 102.0 %
- Particle size distribution 50 %:Max. 44 µm
- Particle Size:−325 mesh