ContactUsLinkComponent
Kaliumklorid
Kaliumklorid
Catalog # HACHS21M001
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Kaliumklorid
Catalog # HACHS21M001
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    15 g
  • Seq:
    3266
Specifications
About this item
 :
 :74.55 g/mol
Merck Index:14,07621
Boiling Pt:1420 °C (1013 hPa)
Melting Pt:773 °C
Density:1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:231-211-8
CAS Number:7447-40-7
Formula:KCl
MDL Number:MFCD00011360