ContactUsLinkComponent
Natriumbromid ≥99.0% ACS, Fluka™
Natriumbromid ≥99.0% ACS, Fluka™
Catalog # 310506-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Natriumbromid ≥99.0% ACS, Fluka™
Catalog # 310506-500G
Leverantör:  Honeywell Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle
  • Förp.:
    500 g
  • Seq:
    3645
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.0 %
  • pH (5 %, 25 °C):
    5.0 - 8.8
  • Water insoluble matter:
    Max. 0.005 %
  • Barium (Ba):
    Max. 0.002 %
  • Calcium (Ca):
    Max. 0.002 %
  • Iron (Fe):
    Max. 5 ppm
  • Potassium (K):
    Max. 0.1 %
  • Magnesium (Mg):
    Max. 0.001 %
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 5 ppm
  • Bromate (BrO₃):
    Max. 0.001 %
  • Chloride (Cl):
    Max. 0.2 %
  • Sulfate (SO₄):
    Max. 0.002 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :102.89 g/mol
Merck Index:13,08666
Kokande Pt:1,393 °C (1.013 hPa)
Smält Pt:750 °C
Densitet:3,2 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:231-599-9
CAS-nummer:7647-15-6
Formel:NaBr
MDL-nummer:MFCD00003475